Imprimer
Cassettes pour tissus et biopsie en sachets QuickLoad™s, Histosette® II
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M486-8SL M486-9SL M485-7SL M485-15SL M485-16SL M485-17SL M485-18SL M486-7SL M485-8SL M485-9SL
720-1517EA 222 EUR
720-1517 720-1518 720-1511 720-1507 720-1508 720-1509 720-1510 720-1516 720-1512 720-1513
Cassettes pour tissus et biopsie en sachets QuickLoad™s, Histosette® II
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère d'acétal. Adaptées aux trémies pour sachets en plastique, ces cassettes se chargent dans les instruments d'étiquetage de cassette en une simple opération. Gain de temps et d'argent avec les piles de 75 cassettes uniques pratiques. Aucune insertion manuelle nécessaire, seule une cassette est insérée à la fois.
  • Conservent les spécimens dans du liquide et sont totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques
  • Le flux efficace par les fentes augmente les échanges de fluides et garantit une vidange appropriée
  • Modèle de biopsie conçu pour contenir des petits échantillons de biopsie au cours du processus d'inclusion
  • Zone d'impression avant inclinée à 45°
  • Grâce au couvercle en plastique monobloc jetable, il n'est plus nécessaire d'utiliser des couvercles en acier réutilisables. Disponibles dans des couleurs agréables non cytotoxiques et non métalliques
Informations de livraison: chaque paquet contient 10 gaines et 750 couvercles.