Imprimer
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Slimsette®, M511
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M511-9 M511-11 M511-12 M511-2 M511-3 M511-4 M511-5 M511-6 M511-8 M511-7 M511-10
720-1626EA 140 EUR
720-1626 720-1614 720-1615 720-1619 720-1620 720-1621 720-1622 720-1623 720-1625 720-1624 720-1613
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Slimsette®, M511
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
La conception des cassettes est similaire à celle du modèle M509 avec couvercle intégré, mais comporte 4 compartiments (de chacun 13×13 mm). En polymère acétal.
  • La petite taille des cassettes leur permet d'être chargées dans des machines d'étiquetage et des systèmes de stockage en une seule fois
  • Très résistant aux solvants histologiques
  • Fentes de flux continu (chacune 1×5 mm) pour augmenter l'échange des fluides
  • Couvercle intégré
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d'étiquetage automatiques
W×D×H: 41×28,5×6 mm
Cdt: une boîte de 500 cassettes.