Imprimer
Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Unisette™ M506
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M506-2 M506-3 M506-4 M506-5 M506-6 M506-7 M506-8 M506-9 M506-10 M506-11 M506-12
720-1570EA 241 EUR
720-1570 720-1571 720-1572 720-1573 720-1574 720-1575 720-1576 720-1577 720-1564 720-1565 720-1566
Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Unisette™ M506
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Ces cassettes pour biopsie à usage unique sont conçues de façon à maintenir les échantillons de biopsie au cours du processus d'inclusion. Elles peuvent également être utilisées pour le stockage.
  • Couvercle intégré
  • Surface avant inclinée à 45° afin que la cassette puisse être utilisée avec certains types de système d'étiquetage des cassettes
  • Disponibles dans 11 couleurs non métalliques et non cytotoxiques et dans 3 couleurs fluorescentes
Cdt: chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.