Imprimer
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Swingsette®, M517
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M517-10 M517-11 M517-12 M517-2 M517-3 M517-4 M517-5 M517-6 M517-7 M517-8 M517-9
720-1656EA 144 EUR
720-1656 720-1657 720-1658 720-1662 720-1663 720-1664 720-1665 720-1666 720-1667 720-1668 720-1669
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Swingsette®, M517
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère acétal
  • Le couvercle articulé livré séparément facilite l'utilisation des cassettes avec les imprimantes disponibles dans le commerce. Très large, sa languette facilite l'ouverture
  • Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
  • Ouvertures oblongues pour un bon échange de fluides
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d'étiquetage automatiques
Cdt: Chaque paquet contient deux distributeurs de 500 cassettes et un distributeur de 1000 couvercles.