Imprimer
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Slimsette®, M509
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M509-9 M509-10 M509-11 M509-12 M509-2 M509-3 M509-4 M509-5 M509-6 M509-8 M509-7
720-1598EA 137 EUR
720-1598 720-1585 720-1586 720-1587 720-1591 720-1592 720-1593 720-1594 720-1595 720-1597 720-1596
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Slimsette®, M509
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Semblable à celle du modèle M507, la conception de ces cassettes est cependant plus petite et la taille du couvercle ne dépasse pas celle de la cassette. En polymère acétal.
  • La petite taille des cassettes leur permet d'être chargées dans des machines d'étiquetage et des systèmes de stockage en une seule fois
  • Très résistantes à l'action chimique des solvants histologiques
  • 114 ouvertures (de 1×5 mm chacune) pour un échange efficace de fluides
  • Couvercle intégré
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d'étiquetage automatiques
l×p×h: 41×28,5×6 mm
Cdt: une boîte de 500 cassettes.