Milieux de culture, Biosart® 100
Marques : SartoriusTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les milieux de culture Biosart® 100 prêts à l'emploi sont pré-stérilisés et comportent une membrane en cellulose. Ils ont été spécialement développés pour la détection et la quantification de micro-organismes dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, ainsi que pour l'analyse de l'eau et autres liquides. Milieux utilisables avec les unités de filtration Biosart® 100. Stockés à une température appropriée (4 °C), les milieux peuvent être conservés pendant 12 mois (sauf Endo). La formulation garantit une croissance optimale des colonies sur les membranes et satisfait aux normes internationales suivantes: pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines en matière d'eau et de denrées alimentaires, directives sur l'eau minérale, recommandations pour l'industrie agroalimentaire.
- Milieux de culture pré-stérilisés avec certificat de qualité
- Taux de récupération élevés et constants
- Faciles à manipuler, permettent d'éviter les contraintes liées au maniement d'ampoules en verre
- Longue durée de vie
Informations de livraison: Milieux de culture Biosart® 100 fournis dans des ampoules stériles en plastique de contenance 2,5 ml. Chaque paquet contient 50 ampoules en plastique et un certificat de qualité.