Imprimer
Portoir de dilution pour Compact Dry
Marques : HYSERVE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1000888 1000889
710-0605EA 169 EUR
710-0605 710-2046
Portoir de dilution pour Compact Dry
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Cupules stériles pour une dilution simple, multipliée par dix, des échantillons. Remplies de 9 ml de solution de chlorure de sodium tamponnée au phosphate.
  • Les cupules peuvent être séparées à l'unité
  • Faciles à ouvrir
  • Stockage à température ambiante
  • Longue durée de conservation