VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique.
- Valeur analytique sur l'étiquette avec une précision à ±0,02 unités de pH (pour un pH de 1 à 10) (±0,05 pour pH tampon de 12,00)
- Conformité aux matériaux de référence standard NIST
- Numéro de lot et date d'emballage pour la traçabilité
- Certificat d'analyse disponible sur vwr.com
Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.
Certifications: Certifications: Products with accreditation to ISO 17034 in the table below are produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of these CRMs can be found on the Certificate of Analysis.
Informations de commande: Pour les grands volumes, veuillez demander une offre personnalisée auprès de votre agence Avantor locale.
Cdt: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).