Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour un étalonnage et un contrôle précis de vos pH-mètres.
- Traçabilité conforme aux normes de référence du NIST et du PTB - Écart max. ±0,01 (sauf ±0,02 pour le pH 10)
- Système d'emballage grand format de 4 et 10 litres, en conditionnement Titripac® prêt à l'emploi, sans risque de contamination
- Température de référence: +20 °C (sauf 1.99022.4000: 25 °C)
Mesures d'étalonnage accréditées par un laboratoire indépendant pour la mesure de la valeur du pH (DKD-K-14301).
Cdt: Flacons en plastique (1 L) ou conditionnement Titripac® en PE/aluminium (4 L et 10 L).