Imprimer
Huiles étalons pour viscosimètres
Marques : AMETEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B200000 HT-30000 HT-100000 21CHS29250 B200 B600 B21000 B360000
616-3136EA 505 EUR
616-3136 616-2799 616-2798 BROO21CHS29250 BROOB200 BROOB600 BROOB21000 BROOB360000
Huiles étalons pour viscosimètres
Étalons Étalons de viscosité
Huiles silicones et hydrocarbures pour le calibrage de viscomètres.
  • Précision ±1% de la valeur de viscosité
  • Traçabilité aux standards NIST
Huiles silicones usage général recommandées pour le calibrage de viscomètres rotatifsl. Excellente stabilité de température
Huiles hydrocarbures (huiles minérales ou polybutylène) sont appropriées à une utilisation à des taux de cisaillement supérieurs à 500 s-1. Recommandées pour une utilisation avec des viscomètres cône-plan à des viscosités supérieures à 5000 cP.
Viscosité = viscosité nominale à 25 °C sauf indication contraire.