Imprimer
Solutions étalons d'indice de réfraction
Marques : BELLINGHAM STANLEY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914 90-531
635-0468EA 260 EUR
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914 BELL90-531
Solutions étalons d'indice de réfraction
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.
Solutions AG
Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix
Certifications: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.
Informations de commande: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.