Imprimer
Étalons d'indice de réfraction selon Ph Eur., Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 589 EUR
1.08961.0001 1.08962.0001
Étalons d'indice de réfraction selon Ph Eur., Supelco®
Étalons Étalons d'indice de réfraction
La Pharmacopée européenne indique plusieurs matériaux de référence à utiliser avec des appareils de test, par exemple, Ph. Dans ce cas, l'utilisation de triméthylpentane, de toluène et de méthylnaphtalène est interdite. Ce contrôle de l'appareil doit être effectué avant chaque analyse. La gamme complète de produits comprend des étalons adaptés à presque toutes les plages de fonctionnement ; la plage 1,3915 à 1,6160 (20 °C) est couverte.