Étalons UV/Vis, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour l'étalonnage du spectrophotomètre selon la Ph.Eur.
Les paramètres suivants peuvent être vérifiés:
Précision de la longueur d'onde
Diffusion de la lumière
Puissance de résolution spectrale
Absorption
La vérification des spectrophotomètres UV/Vis est comprise dans la Pharmacopée européenne et est indispensable dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Toutefois, tous les autres utilisateurs qui fonctionnent conformément aux normes et lignes directrices, telles que les normes BPL, BPF, USP et ISO 9001 doivent vérifier leurs systèmes d'analyse à intervalles réguliers et documenter ces contrôles.