Imprimer
Systèmes d'évaporation à vide, RapidVap®
Fournisseur: LABCONCO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 19230 EUR
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
Systèmes d'évaporation à vide, RapidVap®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 0,75 ml/minute/tube
  • Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
  • Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
  • PTFE-coated aluminium chamber, glass lid with Lexan® shield
  • Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
  • Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
  • Easy to read LCD display
Le système RapidVap® peut accueillir sept blocs d'accessoires différents pour échantillons interchangeables, pouvant contenir des volumes d'échantillons allant de quelques millilitres à 450 millilitres. Il est possible de charger jusqu'à 110 tubes de 12 ou 13 mm à la fois. Des blocs supplémentaires permettent d'accueillir différents types de tubes, notamment les tubes à centrifuger coniques et les flacons à scintillation.
Le moteur sans entretien commandé par microprocesseur délivre une puissance variable en douceur permettant d'entraîner un mouvement tourbillonnaire pouvant aller jusqu'à 1000 min⁻¹.
Idéaux pour la préparation des échantillons dans le cadre d'une large gamme d'applications, dont la mycologie, la recherche de médicaments, l'agrochimie et l'analyse environnementale.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Informations de livraison: nécessite une pompe à vide, un bloc et de la verrerie. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails sur les pompes à vide adaptées.