Imprimer
Conteneurs de transport, MonoBox
Fournisseur: DELTA T
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V020017 V020018 V020016
478-9932EA 0 EUR
478-9932 478-9933 478-9931
Conteneurs de transport, MonoBox
Boîtes Boîtes de transport
Les MonoBox sont conçus pour le transport de un à trois TempShells. Les paires d'élément de refroidissement s'adaptent à l'intérieur du boîtier extérieur en mousse et sont maintenues à la température appropriée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 36 heures. Les MonoBox sont destinés au transport de sacs, d'échantillons ou d'autres produits.
  • Pour le transport par la route, le train ou postal
  • Pour le sang entre la banque de sang et l'établissement de dons, ainsi que les livraisons d'articles pharmaceutiques de petits volumes
  • Fabriqués à partir de deux pièces dans deux tailles différentes qui se substituent l'une à l'autre pour différents volumes intérieurs, pour 1, 2 ou 3 TempShells
Poids : 700 à 1000 g