Imprimer
Récipients pour le transport réfrigéré, MiniVaqBox
Fournisseur: DELTA T
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V020010 V020011 V020012
478-9925EA 1760 EUR
478-9925 478-9926 478-9927
Récipients pour le transport réfrigéré, MiniVaqBox
Boîtes Boîtes de congélation
Ce système de transport utilise la technologie d'isolation sous vide et est idéal pour le transport réfrigéré de longue durée d'échantillons, de cellules et d'autres articles sensibles. La boîte est munie d'une bandoulière pour faciliter le transport. L'utilisation du système de transport MiniVaqBox avec des éléments Delta T assurera un bon maintien de la température sans application d'énergie externe pendant une période de 48 heures. Tout d'abord, les éléments doivent être pré-refroidis pendant un certain temps jusqu'à ce que le fluide soit solide. Cela se produit lorsque la température est d'environ 5 °C en dessous du point de fusion du fluide. Le temps de pré-refroidissement dépend du nombre d'éléments fluides présents.
  • La couche interne de la boîte est en polyéthylène est facile à nettoyer.
Le control total de la température pour 48h et plus est atteint grâce à des panneaux isolants sous vide et aux éléments TempShells. Les éléments TempShells tiennent exactement dans la boîte, assurant ainsi une isolation optimale. La boîte peut contenir 5 TempShells ou 1 TempShell + ou 8 TempFrames.
Volume intérieur: 16 Litres
Poids: 4,5 kg
Dimensions externes: 410×240×350 mm
Dimensions internes: 300×200×330 mm