Imprimer
Boîtes de transport, Mono/TripleBox
Fournisseur: DELTA T
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V020019 V020020 V020021 V020014 V020015 V020013
478-9934EA 559 EUR
478-9934 478-9935 478-9936 478-9929 478-9930 478-9928
Boîtes de transport, Mono/TripleBox
Boîtes Boîtes de transport
Ces boîtes de livraison à partir Neopor® se composent de deux parties différentes pouvant se monter ensemble pour créer des volumes différents.
  • Élimine les coûts de transport coûteux de réfrigération
  • Température intérieure constante
  • Réutilisable
Les MonoTripleBox peuvent s'utiliser pour le transport de tubes à essai ou d'autres produits.