Imprimer
Sacs isolants, SilverBag
Fournisseur: DELTA T
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V020001 V020002 V020003 B100216UK V020005 V020006
478-9919EA 739 EUR
478-9919 478-9920 478-9921 478-9922 478-9923 478-9924
Sacs isolants, SilverBag
Sachets Sacs de stockage
Les SilverBags représentent une solution économique pour le transport à court terme. La série SilverBags est fabriquée en nylon robuste associé à un matériau isolant. Les sacs sont conçus pour l´isolation des TempShells. Les éléments s´ajustent parfaitement dans le sac et aucun espace n´est perdu.
SilverBag 16 l: Pour stocker jusqu´à 5 paires de TempShells