VWR® Fluides de silicone
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Une gamme de fluides de silicone recommandés pour une utilisation dans les bains. Peu toxiques, inertes et durables en raison de leur faible volatilité.
- Non corrosif
- Point d'éclair élevé
- Longue durée de vie
- Faible évaporation
Fluids possess excellent heat transfer characteristics and cover a large temperature range from −40 to +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Cdt: Emballés dans un flacon en plastique/conteneur en plastique.
Attention: Des vapeurs nocives peuvent être émises à des températures élevées. Il est conseillé d'utiliser ce matériau dans une hotte d'aspiration à des températures supérieures à 140 °C.