Imprimer
Liquides pour bains, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.06900.1000 1.15265.2500
1.06900.1000EA 133 EUR
1.06900.1000 1.15265.2500
Liquides pour bains, Supelco®
Liquides pour bains à circulation
Ces liquides pour bains garantissent une durée de vie accrue du thermostat.
  • Les liquides pour bains d'huile s'utilisent jusqu'à env. +250 °C
  • Les liquides pour bains s'utilisent jusqu'à env. +170 °C
  • Non corrosifs
  • Point d'éclair élevé
  • Faible évaporation
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Attention: Remarque: à des températures proches de la température de fonctionnement maximum recommandée, il est préférable d'utiliser ces produits dans une hotte à filtration ou un endroit aéré.
1 cP = 1 mPa.s