Imprimer
Accessoires pour agitateurs vibrants
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
549-01000-00 549-19000-00 549-20000-00 549-50000-00 549-51000-00 549-52000-00 549-53000-00 549-54000-00 549-55000-00 549-56000-00 549-58000-00 549-59000-00 549-61000-00 549-70000-00 549-71000-00 549-72000-00 549-73000-00 549-74000-00 549-75000-00 549-76000-00 549-77000-00 549-78000-00 549-81000-00 549-62000-00 23-03-08-02-26 11-008-002-38 23-07-01-03-32 23-07-01-03-33 23-07-01-03-34 549-01600-00 549-03000-00 11-008-007-08 549-59100-00 549-59200-00 23-03-08-02-01 23-03-08-02-43 549-04000-00 23-03-08-02-38 549-63000-00 13-225-541-01 549-64000-00
444-1396EA 48.9 EUR
444-1396 444-1398 HEID549-20000-00 444-1451 444-1461 444-1462 444-1463 444-1464 444-1465 444-1466 444-1452 444-1453 444-1121 444-1351 444-1352 444-1361 444-1362 444-1363 444-1364 444-1365 444-1366 444-1371 444-1252 444-0003 HEID23-03-08-02-26 HEID11-008-002-38 HEID23-07-01-03-32 HEID23-07-01-03-33 HEID23-07-01-03-34 441-1309 441-1310 444-1395 229-0621 229-0622 HEID23-03-08-02-01 HEID23-03-08-02-43 444-1397 HEID23-03-08-02-38 444-1467 HEID13-225-541-01 HEID549-64000-00
Accessoires pour agitateurs vibrants
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Catégorie A pour: Reax top/control
Catégorie B pour: Vibramax 100, Rotamax 120
Catégorie C pour: Vibramax 110
Catégorie D pour: Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020
Catégorie E pour: Unimax 2010, Promax 2020 et Polymax 2040
Catégorie H pour: Multi Reax