Imprimer
VWR® IPASEPT® 70 Cleaning Solution
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
93002.1016EA 176 EUR
93002.1016 93002.9010
VWR® IPASEPT® 70 Cleaning Solution
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.
  • Remplissage selon les BPF dans une salle propre ISO classe 7
  • Certificat d'analyse disponible pour chaque lot
For surface spray cleaning, with or without wipes. Also for cleaning gloved hands before entry into cleanrooms. Ideal for wiping down entrances to controlled environments.