Imprimer
Recharges SPILL-X®
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121-0010EA 481 EUR
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Recharges SPILL-X®
Matériaux absorbants
Ces recharges s'utilisent avec cinq types de kits de traitement SPILL-X® et sont disponibles en différents formats.
  • Chaque recharge comporte 6 flacons.
Informations de livraison: Le set polyvalent SPILL-X® contient 2 agents acides, 2 agents caustiques et 2 agents solvants tandis que la recharge SPILL-X-FP® formaldéhyde comprend 6 bouteilles d'agents formaldéhyde.