Imprimer
Sets anti-éclaboussures, mobiles, SPILL-X®
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121-0006EA 1670 EUR
121-0006 121-0007
Sets anti-éclaboussures, mobiles, SPILL-X®
Matériaux absorbants
Traitement économique des petites éclaboussures, comme celles pouvant se produire dans un environnement de laboratoire. Accès facile à l'agent approprié pour un type particulier d'éclaboussures de produits chimiques.
  • Traitent les éclaboussures dangereuses
  • Sûrs, faciles à utiliser, avec une grande capacité d'absorption par volume
  • Neutralisent et solidifient les acides ainsi que les produits caustiques, pour une mise au rebut aisée des déchets (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorbent les solvants et augmentent la valeur du point d'éclair au-delà de 60 °C, sans produire des sous-produits toxiques (SPILL-X-S®)
  • La mallette SPILL-X® est livrée avec des options de montage permanent, des options portables ou semi-portables
Grâce aux flacons en PP, les deux types d’applications sont possibles, à savoir le déversement ou l'agitation. Chaque flacon peut traiter un déversement allant jusqu’à 1,9 litre (1,4 à 1,9 m²). Convertit les produits caustiques et les acides en des composés non dangereux répondant aux spécifications de l’EPA relatives aux déchets non dangereux. Peut être utilisé efficacement pour traiter des éclaboussures accidentelles ou des rejets d'acides (SPILL X A®, convient aussi pour l’acide fluorhydrique), les produits caustiques (SPILL X C®), les solvants (SPILL X S®) et le formaldéhyde (SPILL X FP®) sur le lieu de travail.
Boîte contenant le set SPILL-X®, L×p×h: 470×145×550 mm (fermée)
Informations de commande: Chaque set comprend 6 flacons d'agents individuels, 1 boîte de dispositifs de protection des yeux et des mains (1 paire de lunettes de sécurité, 1 paire de gants en nitrile, 2 bacs de nettoyage, 1 grattoir, 6 sachets pour déchets, 1 guide d'instructions pour le traitement), une carte avec des instructions imagées, des vis pour support mural et des fixations murales. L'ensemble est fourni dans une mallette de transport en plastique. Les flacons de recharge d'agents SPILL-X® et les boîtes supplémentaires de dispositifs de protection des yeux et des mains sont à commander séparément.