Kit anti-éclaboussures adapté aux liquides dangereux.
- Capacité d'absorption totale jusqu'à 10 litres, en fonction des produits chimiques absorbés
- Conviennent également aux huiles et solvants
- Utilisables pour la plupart des produits chimiques
Livré dans un sachet transparent fermé par un clip.
Informations de livraison: Le kit contient : 2× sacs poubelle en plastique bleu, 1× boudin d'entretien de 6 cm×1,2m, 1× support de fermeture à clip, 1× fiche d'instructions, 10× tampons d'entretien pour les déversements, 1× carte d'en-tête du kit de déversement sans marque, 2× fermetures à glissière en plastique.