Imprimer
VWR®, Tabliers, PE-BD/PE-BD
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8278EA 16.6 EUR
113-8278 113-8279
VWR®, Tabliers, PE-BD/PE-BD
Vêtements à usage unique
Ces tabliers à usage unique sont faits d'un mélange de 65% de PE-BD et de 35% de PE-BD linéaire.
  • Effective against dirt, moisture and oil
Longueur: 1200 ou 1400 mm
Couleur : blanc