Imprimer
Enregistreurs de température, Thermo-bouton
Fournisseur: PROGES PLUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAL0052 DAL0075 DAL0076 DAL0018 DAL0020 DAL0021 DAL0022 PAC0010 DAL0096
620-3182EA 109 EUR
620-3182 620-3183 620-3184 620-3177 620-3178 620-3179 620-3180 620-3186 620-1853
Enregistreurs de température, Thermo-bouton
Enregistreurs de données
Compacts et solides, ces enregistreurs de données sont capables de résister aux environnements les plus rudes et conviennent aux applications de contrôle de température, de suivi de produits dans les transports, l'analyse des processus HACCP.
  • Collecte et enregistrement des données avec la date et l'heure
  • Résistance à la poussière et l'eau
  • Batterie d'une durée de vie de dix ans
  • Pour des contrôles et analyses aisés
  • Seuils d'alarmes maximum/minimum réglables
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Informations de livraison: Un certificat d'étalonnage est disponible moyennant des frais supplémentaires au moment de la commande. Le logiciel PC Thermotrack est disponible dans huit langues: français, anglais, allemand, espagnol, portugais, slovène, japonais et italien.