Imprimer
Pincettes antistatiques
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NK6 NK7 NK2A NKR NK35A
232-2171EA 26.5 EUR
232-2171 232-2172 232-2173 232-2174 232-2175
Pincettes antistatiques
Pinces
En vestamid conducteur avec 25% de fibres de verre de renfort, noir. Pincettes incassables, précises.
  • Conductrices d'électricité
  • Très bonne résistance chimique aux acides et aux alcalis
  • Thermo-résistantes jusqu'à 175 °C
DIN 53482
Certifications: DIN 53482
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable