Imprimer
Flacons pour milieux de culture, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214314401 214315406
391-0504EA 58.8 EUR
391-0504 391-0506
Flacons pour milieux de culture, DURAN®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec col droit pour capuchons en verre. Capuchons en verre adaptés disponibles séparément. Indication du volume et zone d'inscription blanche.