Réactifs de détection Amersham™ ECL Direct™, Cytiva
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Amersham ECL detection reagent uses enhanced luminol-based detection suitable for all routine confirmatory Western blotting experiments.
- Proven reliability:
- For decades, Amersham ECL has been a widely used chemiluminescent detection reagent for researchers worldwide, giving excellent and reliable results every time
- Cited in thousands of publications worldwide
Informations de livraison: chaque système comporte suffisamment de réactifs pour le marquage de 5 à 10 µg d'acides nucléiques et la détection de 2000 à 4000 cm² de la membrane (selon le produit commandé) : réactif de marquage ECL™, crosslinker, ADN de contrôle, agent de blocage, réactifs de détection ECL™ et tampon d'hybridation ECL™ Gold.