Imprimer
Échantillonneurs
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F367840016 F367850016 F367860016
BELAF367840016EA 173 EUR
BELAF367840016 BELAF367850016 BELAF367860016
Échantillonneurs
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Les godets sont dotés de raccords filetés qui se vissent sur le manche.
  • Échantillonneur pourvu de deux becs verseurs, pour droitiers ou gauchers
  • Les poignées sont formées par des tubes à structure en nid d'abeilles, solides, sans inserts, et crantés pour une bonne préhension
  • L'extrêmité du manche est dotée d'un crochet de suspension pour le rangement
Pour un échantillonnage pratique dans des réservoirs, cuves, rivières, étangs, lacs.