Imprimer
Portoirs pour boîtes de Petri, Easyplate™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F189820014 F189820409
BELAF189820014EA 695 EUR
BELAF189820014 BELAF189820409
Portoirs pour boîtes de Petri, Easyplate™
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Augmentez l'espace de travail et transportez efficacement de grandes quantités de boîtes de Petri.
  • Les bandes de maintien en silicone maintiennent chaque boîte de Petri en place ; insérez et retirez facilement des groupes de boîtes sans déranger les boîtes supérieures ou inférieures
  • Les étiquettes latérales offrent un espace pour l'identification critique des échantillons
  • Polycarbonate léger et résistant aux produits chimiques
  • Autoclavable à 121 ºC
Disponible en 4 couleurs et deux tailles ; la taille de 241 mm de haut peut contenir quarante-huit boîtes de Petri de 100 mm, et la taille de 368 mm de haut peut contenir quatre-vingt-quatre boîtes de Petri de 100 mm.