Imprimer
Demi-portoirs pour tubes à essais, No-Wire™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187480013 F187480025 F187480016 F187480020 F187480030
212-6150EA 74 EUR
212-6150 212-6153 212-6151 212-6152 212-6154
Demi-portoirs pour tubes à essais, No-Wire™
Portoirs Tube Racks
PP, blanc
  • Autoclavables à la vapeur à 121 °C
  • Disponibles en 5 tailles de grille pour accueillir une large gamme de tubes à essais en laboratoire
Ces portoirs en plastique compacts économisent de l'espace dans des bains-marie, des hottes à flux laminaire et des hottes d'aspiration.