Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres étanches
Fournisseur: VWR Collection
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 3 Non : 2 
Pharma / Techniker / Frankfurt
Oui, je le conseille
Tolles Produkt, super Service, gerne wieder! Viele Grüße, VWR.com
Réponse
de VWR France Publié 01/04/2025
Danke für Ihr Feedback.
620-2092EA 75.8 EUR
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Thermomètres étanches
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre étanche et résistant aux chocs est l’alternative sécurisée à tout instrument dangereux au mercure. La sonde résiste à la plupart des agents chimiques.
  • Étanche, il s’utilise dans les laboratoires d’analyses par voie humide, les environnements humides et toutes les applications sur le terrain
  • Mémoire des valeurs maximum/minimum
  • Mise à jour toutes les secondes
Sonde en acier inoxydable (Lר : 203×3,5 mm)
Informations de livraison: Livré avec une sonde et un étui, une pile à oxyde d’argent et un certificat d’étalonnage Traceable®.