These disposable white waste bags can be hung on free bench or hood space, walls, cabinets or virtually for easy waste collection. Made of high molecular weight high density (HMHD) polyethylene.
Peel backing off the adhesive strip across the top and hang close to your work area
Back panel is longer than the front for easy opening
Attention: Maximum weight of the contents should not exceed 1,36 kg.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.