Imprimer
Balances de précision VWR® LP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-2316EA 541 EUR
611-2316 611-2315 611-2314 611-2313 611-2312 611-3349 611-3363
Balances de précision VWR® LP
Balances
Balance robuste et économique, idéale pour les établissements d'enseignement et les laboratoires. Une gamme allant du simple pesage à l'utilisation avec étalonnage interne automatisé et fonction date/heure BPL. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Niveaux de filtrage et unités de mesure sélectionnables. Choix d'un écran LCD simple ou d'un grand écran graphique (G) avec fonctionnalités supplémentaires pour les BPL et la formulation.
Note: Les balances sont désormais fournies sans batterie interne afin de respecter les récentes réglementations en matière de transport. Une batterie externe rechargeable (611-8684) est disponible en option pour un fonctionnement portable des modèles indiqués avec **.
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqués par un « i » à la fin du nom du modèle) :
La balance s'étalonnera à l'aide du poids interne en appuyant sur le bouton CAL
La balance se réétalonnera automatiquement lorsque la température ambiante changera et/ou après un certain temps (Incal+)
L'utilisateur peut choisir d'étalonner la balance avec un poids externe.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Pour plus d'informations sur la gamme complète d'accessoires, notamment l'imprimante, le logiciel, le clavier externe et le câble de connexion PC, veuillez consulter le site web ou contacter votre agence Avantor locale. Ces balances sont également disponibles avec un certificat d'étalonnage. Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations sur cette option.
Informations de livraison: Conditionnement : avec housse de protection en plastique.
Attention: Les systèmes à tablettes ne sont actuellement pas accrédités pour une utilisation avec des balances vérifiées/homologuées CE. Les systèmes à tablettes ne sont pas compatibles avec les modèles LPxG (balances de précision à grand écran graphique). Les modèles dotés d'un grand écran graphique sont indiqués par la lettre G dans leur nom. De même, les modèles dont le nom comporte un W ou un C possèdent un pare-vent à trois portes ou circulaire, la lettre D indique une double plage et la lettre i indique un étalonnage interne. Les modèles FC sont fournies avec un certificat d'étalonnage établi en usine. Voir vwr.com pour plus de détails sur la gamme complète des modèles.