Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres numériques à cadran
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2082EA 88.9 EUR
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Thermomètres numériques à cadran
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres sont plus sûrs que les thermomètres à mercure. La sonde lisse (620-2024) convient pour les solutions visqueuses ou semi-solides, grâce à sa pointe perçante.
  • Mesures actualisées toutes les secondes
  • Grand écran LCD vertical pour une lecture aisée
  • 620-2082 avec disque métallique (Ø : 12,7 mm) pour les mesures de surface
Sonde en acier inoxydable (Lר: 133×3,8 mm).
Informations de livraison: Livré avec une pile à l'oxyde d'argent et un certificat d'étalonnage Traceable.