2,2':5',2''-Terthiophene ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 1081-34-1
Molecular Formula: C12H8S3
Formula Weight: 248.39
Melting Point: 89-94°
Boiling Point: 160°/0.1mm
Merck Reference: 14,9174
MDL No.: MFCD00012167
Formule:
C₁₂H₈S₃ Point d'ébullition: 160 °C (0,1 mmHg) Point de fusion: 89…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012167 Numéro CAS: 1081-34-1 Indice Merck: 14,9174 |