Imprimer
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
115310250 115311000 115310050
ACRO115310250EA 52.5 EUR
ACRO115310250 ACRO115311000 ACRO115310050
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₃
Poids moléculaire: 150.25 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %