Imprimer
2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L01244.06 L01244.14
L01244.06EA 62 EUR
L01244.06 L01244.14
2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 4005-51-0 Molecular Formula: C2H3N3S Formula Weight: 101.13 Melting Point: 188-194° Beilstein Reference: 107135 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003107
Formule: C₂H₃N₃S
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003107
Numéro CAS: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III