Imprimer
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11738.09 A11738.18 A11738.30
A11738.09EA 44.7 EUR
A11738.09 A11738.18 A11738.30
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Point d'ébullition: 157…159 °C
Densité: 1,644
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010072
Numéro CAS: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III