Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00482.06 L00482.14
L00482.06EA 33.1 EUR
L00482.06 L00482.14
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne ≥98%
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne
Purity: 98+% CAS No.: 2916-31-6 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 102775 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014106
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 91…93 °C
Densité: 0,946
Point éclair: 6 °C (42 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014106
Numéro CAS: 2916-31-6
EINECS: 220-842-4
ADR: 3,II