Imprimer
2,5-Diphényl-p-benzoquinone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Diphenylquinone, [1,1:4,1-Terphenyl]-2,5-dione
A15369.14 A15369.06
A15369.14EA 147 EUR
A15369.14 A15369.06
2,5-Diphényl-p-benzoquinone 96%
2,5-Diphényl-p-benzoquinone
Purity: 96% CAS No.: 844-51-9 Molecular Formula: C18H12O2 Formula Weight: 260.30 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2051812
Formule: C₁₈H₁₂O₂
Point de fusion: 215…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001600
Numéro CAS: 844-51-9
EINECS: 212-680-8