Imprimer

2(3H)-Benzoxazolone ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): benzo[d]oxazol-2(3H)-one

A19378.14 A19378.22
A19378.14EA 55.3 EUR
A19378.14 A19378.22
2(3H)-Benzoxazolone ≥98%
2(3H)-Benzoxazolone

Purity: 98% CAS No.: 59-49-4 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 139-140° Beilstein Reference: 119481 MDL No.: MFCD00005716

Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 139…140 °C
Point éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005716
Numéro CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR