Imprimer
2(3H)-Benzoxazolone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 69.9 EUR
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2(3H)-Benzoxazolone 98%
2(3H)-Benzoxazolone
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 137…141 °C
Point éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005716
Numéro CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %