Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₅H₁₁ClO₂ Poids moléculaire: 258.7 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00001138 Numéro CAS: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 1759 ADR: 8 II |