Imprimer
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
170940010 170940050 170940250 170941000
ACRO170940010EA 36.5 EUR
ACRO170940010 ACRO170940050 ACRO170940250 ACRO170941000
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) 98%
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
Poids moléculaire: 258.7 g/mol
Point de fusion: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
HPLC ≥94 %