Hydroperoxyde de tert-butyle 70% ≥70%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TBHP
CAS No.: 75-91-2
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: -3°
Boiling Point: 96° dec.
Beilstein Reference: 1098280
Merck Reference: 14,1570
UN No.: 3109
MDL No.: MFCD00002130
Formule:
C₄H₁₀O₂ Poids moléculaire: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 96 °C (déc.) Point de fusion: –3 °C Densité: 0.937 Point éclair: 43 °C(109 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002130 Numéro CAS: 75-91-2 EINECS: 200-915-7 UN: 3109 ADR: 5.2 Indice Merck: 14,1570 |