Imprimer
Nickel aluminium alloy, en poudre pour la production de nickel Raney, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy, Aluminum-nickel alloy
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 75.5 EUR
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Nickel aluminium alloy, en poudre pour la production de nickel Raney, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nickel aluminium alloy
for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3
Formule: AlNi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167392
Numéro CAS: 12635-29-9
EINECS: 234-439-6
UN: 1396
ADR: 4.3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %