Tétrachlorocuprate de dilithium 0.1 M dans le THF
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dilithium tetrachlorocuprate
CAS No.: 15489-27-7
Molecular Formula: Li2CuCl4
Formula Weight: 219.24
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark orange
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00011081
Formule:
Cl₄CuLi₂ Poids moléculaire: 219.24 g/mol Densité: 0.910 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011081 Numéro CAS: 15489-27-7 UN: 2056 ADR: 3 II |